Przejdź do
Q0632
Quinapril hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N2O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt Q0632, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Application
Quinapril hydrochloride has been used as an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor to study its effects on renal tubular epithelial cell proliferation in human renal tubular epithelial cells. It has also been used as an ACE inhibitor to evaluate its effects on the expression of angiotensin II (AII) in patient-derived Atheroma samples.
Biochem/physiol Actions
Quinapril has been studied to exhibit therapeutic effects against hypertension and congestive heart failure.
Quinapril is a short-acting angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinapril hydrochloride
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)