Przejdź do
R101
Ranitidine hydrochloride
H2 histamine receptor antagonist;, solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
522,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22N4O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
266-333-0
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ranitidine hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
tan
solubility
H2O: 1.8 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 7.0 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
InChI key
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Application
Ranitidine hydrochloride has been used as a reference compound for the development and validation of parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA).
Biochem/physiol Actions
H2 histamine receptor antagonist; anti-ulcer agent.
Ranitidine is mainly used to treat gastrointestinal impairment instigated by non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R01500001598405PHR1026
description
solid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 7.0 mg/mL, H2O: 1.8 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
tan
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ranitidine hydrochloride
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do you have any data on the concentration of NDMA and NDEA in this reagent?
    1 answer
    1. The impurities in this product are not identified. Please see the product specification to view tests performed for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/583/995/R101-BULK_________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  2. こちらのラニチジン塩酸塩中には、不純物としてN-Nitrosodimethylamine (NDMA) 、N-Nitrosodiethylamine (NDEA) は含まれていますでしょうか。また、含まれている場合、その濃度についての情報はありますでしょうか。
    1 answer
    1. The impurities in this product are not identified. Please see the product specification to view the testing performed for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/583/995/R101-BULK_________SIGMA____.pdf
      Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses, or any type of consumption or application to humans or animals.