Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 628,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
628,00 zł
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Servier
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C1CN=C(NC(C2CC2)C3CC3)O1.C4CN=C(NC(C5CC5)C6CC6)O4
InChI
1S/2C10H16N2O.C4H4O4/c2*1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*7-9H,1-6H2,(H,11,12);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
LZFATBMLSYHRTC-WXXKFALUSA-N
Gene Information
human ... NISCH(11188)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description solid | description ≥98% (HPLC), solid |
| form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white | color white |
| originator Servier | originator Teva |
| Gene Information human ... NISCH(11188) | Gene Information human ... ADRB1(153) |
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?