Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type II-A
form
solid
specific activity
>= 60 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
concentration
≥60% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
salt, essentially free
input
general use sample(s)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- RNase A is used to remove RNA from DNA plasmid and genomic DNA preparations and protein samples.
- RNase A is also used in RNA sequence analysis and protection assays.
- RNase A has been used as a tool for computer-aided drug design.
- RNase A supports the analysis of RNA sequences.
- RNase A hydrolyze RNA contained in protein samples.
- Purification of DNA is supported by RNase A.
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein | description (Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0) | description Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein | description Type III-A, ≥85% RNase A basis (SDS-PAGE), 85-140 Kunitz units/mg protein |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| specific activity >= 60 Kunitz units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥50 Kunitz units/mg protein | specific activity 85-140 Kunitz units/mg protein |
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| form solid | form (Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0) | form powder | form lyophilized powder |
| concentration ≥60% (SDS-PAGE) | concentration 20-40 mg/mL | concentration ≥60% (RNase A, SDS-PAGE) | concentration - |
| suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for | suitability suitable for molecular biology | suitability suitable for molecular biology |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonuclease A from bovine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?