Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.53
EC Number:
279-487-9
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160703
Concentration:
10,000 units/mL
Aby zapytać o ten produkt R6265, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
10,000 units/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
EcoRI is a restriction endonuclease that is used in molecular biology applications to cleave DNA at the recognition site 5′-G/AATTC-3′, generating fragments with 5′-cohesive termini.
Biochem/physiol Actions
Recognition sequence: 5′-G/AATTC-3′
Cutting results: a 2-10-fold EcoR I overdigestion of 1 μg λ DNA substrate results in 100% cutting
Heat inactivation: 65 °C for 20 minutes.
Cutting results: a 2-10-fold EcoR I overdigestion of 1 μg λ DNA substrate results in 100% cutting
Heat inactivation: 65 °C for 20 minutes.
Physical form
Solution in 10 mM Tris-HCl, pH 7.2 , 1 mM EDTA, 200 mM NaCl , 0.5 mM dithioerythritol, 50% glycerol (v/v), 0.2% Triton X- 100 (v/v), 4°C
Other Notes
Comment: Avoid suboptimal reaction conditions such as low salt, high pH (>8.0) and high glycerol (>5%) as they will alter EcoRI specificity and precipitate star activity.
One unit is the enzyme activity that completely cleaves 1 mg of λDNA in 1 hour at 37 °C in a total volume of 50 ml of 1x digestion buffer SH for restriction enzymes. 1 mg pBR322 DNA is digested completely by 2 units of EcoR I.
Supplied with 10x Restriction Enzyme Buffer SH (B3657).
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?