Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23NO3 · CH3SO3H · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.50 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
>96% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Reboxetine mesylate hydrate, >96% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
>96% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: >5 mg/mL at ≤60 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CS(O)(=O)=O.CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H23NO3.CH4O3S.H2O/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4;/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4);1H2/t18-,19-;;/m1../s1
InChI key
SZPHEVAYLIVGRC-BAMQSBMESA-N
Application
Reboxetine mesylate hydrate has been used as a selective norepinephrine transport blocker:
- to study its effects on the surge of dopamine in the cortex of mice brain
- to study its anti-immobility effects on the behavior of mice
- to analyze its effects on the probabilistic reversal learning task in rodents
Biochem/physiol Actions
Reboxetine mesylate hydrate is a selective noradrenaline uptake inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?