Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6NNaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.17
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-718-5
Beilstein/REAXYS Number:
3794971
MDL number:
eCl@ss:
32150313
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~80%
pH
3.8-6.5, orange to violet
solubility
H2O: soluble
λmax
600 nm
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
InChI key
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Application
For the measurement of metabolic activity and proliferation of living cells. The bioreduction of the dye reduces the amount of the oxidized form (blue) and concomitantly increases the fluorescent intermediate (red).
Resazurin sodium salt has been used in viability assay:
- to measure cell viability of A. fumigatus
- to assess cell proliferation
- to determine A. fumigatus viability in high-throughput screenings of microbial natural extracts
Biochem/physiol Actions
Resazurin is a blue, non-fluorescent dye originally used to test milk/biological fluids for bacterial and yeast contamination. It is also useful in sperm viability and semen quality test. Resazurin is applicable in cytotoxicity determination.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resazurin sodium salt
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?