Przejdź do
R7500
D-(−)-Ribose
≥99% (GC)
Synonim(y):
Aldehydo-D-ribose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
686,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-059-4
Beilstein/REAXYS Number:
1723081
MDL number:
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
microbial (fermentation)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -21.0 to -19.5 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10 ppm Heavy metals (lead)
color
white
mp
88-92 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Biochem/physiol Actions
Ribose is an aldopentose monosaccharide that is phosphorylated into D-ribose 5-phosphate by ribokinase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R9629W379301R1757
description
≥99% (GC)
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥98%
description
98%
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
98%
biological source
microbial (fermentation)
biological source
microbial
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Ribose
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the production strain of this product? Bacillus subtilis ATCC 21951?
    1 answer
    1. The preparation and production methods of this product is considered proprietary.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?