Przejdź do
R9629
D-(−)-Ribose
BioReagent, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-059-4
Beilstein/REAXYS Number:
1723081
MDL number:
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
microbial
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
88-92 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Application
This D-ribose has been qualified for use as a supplement in cell culture.
D-(−)-Ribose has been used for microtissue fabrication and in cell culture.
Biochem/physiol Actions
Ribose is an aldopentose monosaccharide that is phosphorylated into D-ribose 5-phosphate by ribokinase. Ribose-5-phosphate supports the biosynthesis of tryptophan and histidine and is a component of the pentose phosphate pathway.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R7500R1757PHR2101
Ribose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2101
Ribose
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99% (GC)
description
98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
98%
assay
-
biological source
microbial
biological source
microbial (fermentation)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Ribose
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)