Przejdź do
R7516
Unwire™ full racks, polyketone
Holds 40 x 20-mm tubes, yellow
Synonim(y):
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0220, benchtop tube storage, tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
114,75 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0220
Feature:
Holds 40 x 20-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
114,75 zł
Cena katalogowa135,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyketone
feature
Holds 40 x 20-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0220
L × W × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
color
yellow
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R6891R7016R8141
description
Holds 40 x 20-mm tubes, yellow
description
orange, Holds 40 x 20-mm tubes
description
Holds 40 x 25-mm tubes, orange
description
Holds 40 x 20-mm tubes, blue
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0220
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0120
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0125
manufacturer/tradename
Nalgene 5970-0320
feature
Holds 40 x 20-mm tubes
feature
Holds 40 x 20-mm tubes
feature
Holds 40 x 25-mm tubes
feature
Holds 40 x 20-mm tubes
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
L × W × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
L × W × H
300 mm × 121 mm × 92 mm
L × W × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
color
yellow
color
orange
color
orange
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire™ full racks, polyketone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)