Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 978,00 zł |
5 x 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
978,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description whole antiserum | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate |
| technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:20,000 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?