Przejdź do
R9875
D-Ribulose 5-phosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Ru-5-P
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11O8P · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
eCl@ss:
38100201
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken liver (enzyme)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
impurities
<1.0% acetone, <1.0% ethanol (GC), <1.0% methanol
color
white to faint yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
InChI key
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Biochem/physiol Actions
Intermediate metabolite in the methionine salvage pathway.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R08788389575436
description
≥90% (HPLC)
description
≥90% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
biological source
chicken liver (enzyme)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: ~50 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)