Przejdź do
RAB0035
Human Carbohydrate Antigen 19-9 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonim(y):
CA19-9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The Human CA19-9 (Cancer Antigen 19-9) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CA19-9 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human CA19-9
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Cancer antigen 19-9 or carbohydrate antigen 19-9 is synthesized by pancreatic and biliary ductular cells, as well as by salivary, colonic, gastric, endometrial epithelia. It is also found in seminal fluid. In tissues, CA 19-9 exists as an epitope present on a glycolipid, whereas in serum, it is associated with mucin. CA 19-9 is a marker for pancreatic, gastric and hepatobiliary malignancies and is found in elevated levels.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0372RAB0373RAB0802
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
description
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    Karta charakterystyki
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)