Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
2140,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 pg/mL
standard curve range: 0.205-50 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CA9(768)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description - | description ascites fluid, clone 2D3, from mouse |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human |
| Gene Information human ... CA9(768) | Gene Information human ... CA9(768) | Gene Information human ... CA9(768) | Gene Information human ... CA9(768) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range - | assay range - | assay range - |
| input sample type plasma | input - | input - | input - |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
| technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) western blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?