Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
2440,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 34 pg/mL
standard curve range: 34.29-25000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRP(1401)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatants and urine | description IgG fraction of antiserum, lyophilized powder | description clone CRP-8, purified from hybridoma cell culture | description liquid, Calbiochem® |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... CRP(1401) | Gene Information human ... CRP(1401) | Gene Information human ... CRP(1401) | Gene Information human ... CRP(1401) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range - | assay range - | assay range - |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input - | input - | input - |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
| technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000 | technique(s) western blot: 1:200-400, indirect ELISA: 1:40,000-80,000, dot blot: suitable | technique(s) - |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?