Przejdź do
RAB0383
Human Nidogen-1 / Entactin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... NID1(4811)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NID1(4811)
General description
The Human Nidogen-1 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Nidogen-1 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human Nidogen-1
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Bonjour, (KIT ELISA Nidogen-1 ref RAB0383) Pourriez-vous m'indiquer quelle est la concentration des tubes de standard? Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour la préparation de la gamme de standard ? S'il vous plait
    1 answer
    1. The standard included with this kit is a lyophilized powder that is reconstituted to 660 uL, for a concentration of 30 ng/mL. The detection range of the kit is 0.123-30 ng/mL. A typical dilution series is shown below. Please refer to the lot specific Certificate of Analysis for details.