Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type serum
sample type plasma
2300,00 zł
Quality Segment
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Tnfrsf11(21943)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma and cell culture supernatant | description for serum, plasma and cell culture supernatant | description - | description - |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| Gene Information mouse ... Tnfrsf11(21943) | Gene Information mouse ... Tnfsf8(944) | Gene Information mouse ... Ifnz(319146) | Gene Information mouse ... H60a(15101) |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type plasma | input sample type cell culture supernatant(s) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?