Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
3570,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.5 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RARRES2(5919)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatants and urine | description - | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for serum, plasma and cell culture supernatants |
| Gene Information human ... RARRES2(5919) | Gene Information mouse ... Rarres2(71660) | Gene Information - | Gene Information - |
| species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity rat | species reactivity human |
| input sample type urine | input - | input - | input - |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method - |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?