Przejdź do
RAB0627
Human BID / BH3-interacting Domain Death Agonist ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... BID(637)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3.2 ng/mL
standard curve range: 3.072-300 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BID(637)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes human BH3-interacting Domain Death Agonist.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB2229AB2994WH0000637M1
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 3F3-1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... BID(637)
Gene Information
human ... BID(637)
Gene Information
human ... BID(637)
Gene Information
human ... BID(637)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3.2 ng/mL
standard curve range: 3.072-300 ng/mL
assay range
-
assay range
-
assay range
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
-
input
-
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
proximity ligation assay: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)