Przejdź do
RAB0700
Human IL3RA / Interleukin-3 Receptor Subunit Alpha ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... IL3RA(3563)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL3RA(3563)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Interleukin-3 Receptor alpha.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0693RAB0816RAB0696
description
-
description
-
description
-
description
-
Gene Information
human ... IL3RA(3563)
Gene Information
human ... IL2RA(3559)
Gene Information
mouse ... Il7r(16197)
Gene Information
human ... IL21R(50615)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 22 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.61 ng/mL
standard curve range: 0.614-150 ng/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)