Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type plasma
sample type serum
2140,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.2 pmol/L
standard curve range: 1.229-300 pmol/L
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SHBG(6462)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description clone 5E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description targeting human SHBG |
| Gene Information human ... SHBG(6462) | Gene Information human ... SHBG(6462) | Gene Information human ... SHBG(6462) | Gene Information human ... SHBG(6462) |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity - |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input - | input - | input - |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range - | assay range - | assay range - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) western blot: 1-5 μg/mL, indirect ELISA: suitable | technique(s) - |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?