Przejdź do
RAB0769
Mouse Cd48 / CD48 Antigen ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Cd48(12506)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Cd48(12506)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse CD48.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1887RAB1343RAB0804
description
-
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
-
Gene Information
mouse ... Cd48(12506)
Gene Information
rat ... Cd48(245962)
Gene Information
human ... CD48(962)
Gene Information
-
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Not applicable
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)