Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3930,00 zł
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Birc3(11796)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| species reactivity mouse | species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity mouse |
| Gene Information mouse ... Birc3(11796) | Gene Information rat ... Birc3(78971) | Gene Information human ... BIRC7(79444) | Gene Information mouse ... Ifnz(319146) |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?