Przejdź do
RAB0921
Rat Xiap / E3 Ubiquitin-protein Ligase XIAP ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rat ... Xiap(63879)
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Xiap(63879)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat E3 Ubiquitin-protein Ligase XIAP.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0517RAB0860PRS3331
description
-
description
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Gene Information
rat ... Xiap(63879)
Gene Information
human ... XIAP(331)
Gene Information
mouse ... Xiap(11798)
Gene Information
human ... XIAP(331)
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse, human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 250 pg/mL
standard curve range: 2.46-600 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    Karta charakterystyki
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)