Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3930,00 zł
species reactivity
rhesus monkey
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rhesus macaque ... IL5(710622)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Gene Information rhesus macaque ... IL5(710622) | Gene Information rhesus macaque ... IL15(699616) | Gene Information rhesus macaque ... IL4(574281) | Gene Information rhesus macaque ... IL16(574100) |
| species reactivity rhesus monkey | species reactivity rhesus monkey | species reactivity rhesus monkey | species reactivity rhesus monkey |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?