Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3930,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type: human cell lysate
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FER(2241)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Gene Information human ... FER(2241) | Gene Information human ... CSK(1445) | Gene Information human ... FRK(2444) | Gene Information human ... TEC(7006) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% |
| input sample type: human cell lysate | input sample type: human cell lysate | input - | input - |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?