Przejdź do
RAB0971
Phosphotyrosine JAK2 / Tyrosine-protein Kinase JAK2 ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
human ... JAK2(3717)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... JAK2(3717)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-JAK2. The JAK2 (Janus kinase 2) gene is mapped to human chromosome 9p24.1.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Janus kinase 2 (JAK2) mediates epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma. The JAK2/STAT3 signaling pathway is associated with tumor development in a number of cancer such as gastric cancer. Mutation in the JAK2 gene is known to activate JAK2 receptor action even in the absence of ligand, inducing cell proliferation and opposing apoptosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0970RAB0999RAB0976
description
-
description
-
description
-
description
-
Gene Information
human ... JAK2(3717)
Gene Information
human ... JAK1(3716)
Gene Information
human ... SYK(6850)
Gene Information
human ... LYN(4067)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)