Przejdź do
RAB1006
Phosphotyrosine TYK2 / Non-receptor Tyrosine-protein Kinase TYK2 ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
human ... TYK2(7297)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TYK2(7297)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-TYK2.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1003RAB1005RAB0938
description
-
description
-
description
-
description
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... TYK2(7297)
Gene Information
human ... TNK1(8711)
Gene Information
human ... TXK(7294)
Gene Information
human ... BTK(695)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)