Przejdź do
RAB1008
ZESTAW DO ELISA FOSFOTYROZYNY KDR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
ELISA: suitable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0518SAB4700818P5872
description
-
description
in cultured cell line, 96 assays
description
clone P-Tyr-01
description
clone PT-66, purified from hybridoma cell culture
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using phosphotyrosine conjugated to BSA, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of human platelets, immunocytochemistry: suitable, flow cytometry: suitable
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)