Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type serum sample(s)
sample type plasma
2870,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.82 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... S100A12(6283)
General description
Application
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description Chemicon®, from rabbit | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... S100A12(6283) | Gene Information human ... S100A12(6283) | Gene Information human ... S100A12(6283) | Gene Information human ... AGER(177) |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input - | input - | input sample type cell culture supernatant(s) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range - | assay range - | assay range inter-assay cv: <12% |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable (0.25µg/106 cells), immunohistochemistry: 5-15 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?