Przejdź do
RAB1106
Zestaw ELISA IFN-gamma dla królików
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
rhesus macaque ... IFNG(100008602)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
Species reactivity:
rabbit
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
rabbit
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rhesus macaque ... IFNG(100008602)
General description
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa króliczy IFN-gamma. Inne gatunki nie zostały określone.
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1866RAB0227RAB0924
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
description
-
Gene Information
rhesus macaque ... IFNG(100008602)
Gene Information
ovine ... IFNG(443396)
Gene Information
rat ... Ifng(25712)
Gene Information
rhesus macaque ... IFNG(574282)
species reactivity
rabbit
species reactivity
sheep
species reactivity
rat
species reactivity
rhesus monkey
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 4.10-1000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 122.9-30000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Not applicable
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)