Przejdź do
RAB1111
Rabbit Leptin ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160702
Gene information:
rabbit ... OB(100008747)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
Species reactivity:
rabbit
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
rabbit
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rabbit ... OB(100008747)
General description
This ELISA antibody pair detects Rabbit Leptin (LEP)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EZRLEZCL31K
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
This Rat Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine research.
description
-
Gene Information
rabbit ... OB(100008747)
Gene Information
-
Gene Information
-
species reactivity
rabbit
species reactivity
rat
species reactivity
canine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/ml
assay range
sensitivity: 0.04 ng/mL, accuracy: 102-122%, linearity: 87-100%
assay range
inter-assay cv: 6-7%
intra-assay cv: 2-6%
sensitivity: 0.21 ng/mL
standard curve range: 0.78-50  ng/mL
accuracy: 100-106%
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)