Przejdź do
RAB1119
Zestaw ELISA beta-NGF dla myszy
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonim(y):
Beta-NGF, Czynnik wzrostu nerwów beta
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Ngf(18049)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Ngf(18049)
General description
Ta para przeciwciał ELISA wykrywa mysi czynnik wzrostu nerwów beta (bNGF)
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0380RAB0381N5415
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Gene Information
mouse ... Ngf(18049)
Gene Information
human ... NGF(4803)
Gene Information
rat ... NGF(310738)
Gene Information
human ... NGF(4803)
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat
species reactivity
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 20.58-15000 pg/mL
assay range
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)