Przejdź do
RAB1133
Porcine MIF ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Dostępna promocja
Zaoszczędź 12% od ceny katalogowej*
Użyj kodu DISCO12 w koszyku. Zaloguj się w celu sprawdzenia uprawnień. Produkty w sklepie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
Porcine ... MIF(397412)
Input:
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
porcine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
2490,00 zł
Zapisz 12% z kodem DISCO12Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
porcine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Porcine ... MIF(397412)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1220RAB0360RAB1235
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
porcine
species reactivity
equine
species reactivity
human
species reactivity
feline
Gene Information
Porcine ... MIF(397412)
Gene Information
-
Gene Information
human ... MIF(4282)
Gene Information
-
input
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
input
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)