Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type serum sample(s)
sample type plasma
2490,00 zł
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Timp2(29543)
General description
Application
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for serum, plasma and cell culture supernatant |
| Gene Information rat ... Timp2(29543) | Gene Information human ... TIMP2(7077) | Gene Information - | Gene Information rat ... Timp1(116510) |
| species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity equine | species reactivity rat |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type urine | input - | input sample type plasma |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
10 - Combustible liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?