Przejdź do
RAB1173
Human PLUNC ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... BPIFA1(51297)
Input:
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BPIFA1(51297)
General description
This ELISA antibody pair detects human PLUNC. Other species are not determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1162RAB1017RAB1308
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
Gene Information
human ... BPIFA1(51297)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
species reactivity
human
species reactivity
rat
species reactivity
canine
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 68 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
input
-
input
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)