Przejdź do
RAB1369
Ludzki cIAP-1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160702
Gene information:
human ... BIRC2(329)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.65 ng/mL
standard curve range: 1.638-400 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BIRC2(329)
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1207RAB1193RAB0499
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
species reactivity
human
species reactivity
canine
species reactivity
bovine
species reactivity
mouse
Gene Information
human ... BIRC2(329)
Gene Information
-
Gene Information
bovine ... CXCL10(615107)
Gene Information
mouse ... Tnfsf8(944)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.65 ng/mL
standard curve range: 1.638-400 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.12 ng/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.5 pg/mL
standard curve range: 0.41-100 pg/mL
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Not applicable
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)