Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
2610,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.62 ng/mL
standard curve range: 0.614-150 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Application
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma and cell culture supernatants | description clone 9E10, ascites fluid | description Chemicon®, from chicken | description clone 9E10, purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... MYC(4609) | Gene Information human ... MYC(4609) | Gene Information human ... MYC(4609) | Gene Information human ... MYC(4609) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range - | assay range - | assay range - |
| input sample type serum | input - | input - | input - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1:100 using c-myc tagged fusion protein, indirect ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) microarray: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: 1:5000 using c-myc tagged fusion protein |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?