Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type serum
sample type plasma
3670,00 zł
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CD207(50489)
General description
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description - |
| Gene Information human ... CD207(50489) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... LUM(4060) |
| species reactivity human | species reactivity canine | species reactivity rat | species reactivity human |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input - | input - | input sample type serum |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?