Przejdź do
RAB1578
Human MDM2 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... MDM2(4193)
Input:
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501849MABE340WH0004193M1
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
affinity isolated antibody
description
clone IF2, from mouse
description
clone 1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Gene Information
human ... MDM2(4193)
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
-
assay range
-
assay range
-
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
input
-
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:100-1:500, western blot: 1:500-1:1000, ELISA: 1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1-5 μg/mL, indirect ELISA: suitable, proximity ligation assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)