Przejdź do
RAB1604
Human Neuroplastin ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... NPTN(27020)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NPTN(27020)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1590RAB1609RAB1308
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
-
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
Gene Information
human ... NPTN(27020)
Gene Information
human ... NELL1(4745)
Gene Information
human ... NRP2(8828)
Gene Information
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8.1 ng/mL
standard curve range: 8.192-2000 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)