Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
3930,00 zł
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.3 ng/mL
standard curve range: 1.229-300 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SMAD4(4089)
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description for serum, plasma and cell culture supernatants | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM277, purified immunoglobulin | description clone 4G1C6, ascites fluid |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... SMAD4(4089) | Gene Information human ... SMAD4(4089) | Gene Information human ... SMAD4(4089) |
| input sample type plasma | input - | input - |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range - | assay range - |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:1000-1:2000, immunoblotting: 1:500-1:1000 | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000, flow cytometry: 1:200-1:400, direct ELISA: 1:10,000, western blot: 1:500-1:2,000, immunohistochemistry: 1:200-1:1,000 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?