Przejdź do
RAB1706
Human SMAD9 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... SMAD9(4093)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SMAD9(4093)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1404042SAB1404041EHU076541
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 4E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
targeting human SMAD9
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
Gene Information
human ... SMAD9(4093)
Gene Information
human ... SMAD9(4093)
Gene Information
human ... SMAD7(4092)
Gene Information
human ... SMAD9(4093)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
-
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
-
assay range
-
assay range
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: 1-5 μg/mL, indirect ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)