Przejdź do
RAB1825
Rhesus Macaque PECAM-1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
rhesus macaque
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
rhesus macaque
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Rhesus Macaque Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule (CD31)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1801RAB1789RAB1781
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)