RAB1869
Właściwości
ELISA: suitable
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%
wet ice
−20°C
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Sigma-Aldrich
Ovine MIG ELISA
RAB1194
Bovine MIG ELISA
RAB1914
Rat MIG ELISA
RAB1865
Ovine Decorin ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 32 pg/mLstandard curve range: 32.77-8000 pg/mL
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 25 pg/mLstandard curve range: 24.58-6000 pg/mL
Not applicable
10 - Combustible liquids
Danger
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kits
Immunoassay Platform Solutions