Przejdź do
RAB1935
Ludzki zestaw GDF-9 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonim(y):
Czynnik wzrostu/różnicowania 9, GDF-9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
23151817
eCl@ss:
32160701
Gene information:
human ... GDF9(2661)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: 12%
intra-assay cv: 10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GDF9(2661)
General description
Para przeciwciał dostarczona w tym zestawie rozpoznaje ludzki GDF-9
Application
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy. Wpisz słowo sample w polu tekstowym podanym dla numeru partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB1481RAB1482RAB1480
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
Gene Information
human ... GDF9(2661)
Gene Information
human ... Gdf3(14562)
Gene Information
human ... GDF6(392255)
Gene Information
human ... GDF11(10220)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: 12%
intra-assay cv: 10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.7 ng/mL
standard curve range: 1.638-400 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.83 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)