Przejdź do
RABELADB
ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RABELADERABELADDRABELADA
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, is this 5X Assay Diluent B suitable for Human insulin ELISA?
    1 answer
    1. This 5X assay diluent is suitable for use in the Human Insulin ELISA (RAB0327). This assay diluent is used to prepare the standard curve for cell or tissue culture supernatants and to dilute the detection antibody and HRP–streptavidin concentrate.