Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160702
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?