Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 174,00 zł |
Informacje o tej pozycji
174,00 zł
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?