Przejdź do
RDD003
MOPS
≥99.5%, crystalline powder, anhydrous, Redi-Dri™
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
2830,50 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
214-478-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1106776
eCl@ss:
32150313
2830,50 zł
Cena katalogowa3330,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MOPS, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.5%
form
crystalline powder
quality
free-flowing
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
λ
33 % in H2O
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Application
  • MOPS buffer for enhancing photoacoustic imaging: A study explored the utility of MOPS buffer in the synthesis of gold nanostars, enhancing their application in photoacoustic imaging due to the buffer′s pH stability, which is crucial for maintaining the optimal reaction conditions necessary for controlled nanostar growth (Zhang et al., 2024).
  • MOPS for intracytoplasmic sperm injection (ICSI): MOPS buffer′s role was investigated in a study where its influx following membrane piercing during ICSI was found to alter the transcriptome of human oocytes, suggesting a significant impact on oocyte viability and fertilization outcomes (Mendola et al., 2024).
  • Stability studies with MOPS in zinc complex formation: Utilizing MOPS buffer, a study examined the structures, solution equilibria, and speciation of zinc complexes with chloroquine and hydroxychloroquine, underlining the buffer′s role in maintaining the integrity and stability of these complexes (Squarcina et al., 2024).
  • MOPS in radiolabeling and in vivo evaluation: MOPS buffer was integral in the radiolabeling processes of lanmodulin with biomedically relevant lanthanide isotopes, enhancing the precision and effectiveness of in vivo evaluations in biomedical research (Martin et al., 2023).
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69947M5162M5162
MOPS BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
69947
MOPS
MOPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M5162
MOPS
MOPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
M5162
MOPS
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (titration)
description
BioXtra, ≥99.5% (titration)
description
BioXtra, ≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
grade
anhydrous
grade
Molecular Biology
grade
reagent grade
grade
reagent grade
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
product line
Redi-Dri™
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
BioXtra
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
pH
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
2.5-4.0 (1 M in H2O)
pH
2.5-4.0 (1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
vPvM
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)